WH0023087M2
Monoclonal Anti-TRIM35 antibody produced in mouse
clone 4F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HLS5, Anti-KIAA1098, Anti-MAIR, Anti-MGC17233, Anti-tripartite motif-containing 35
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM35(23087)
Description générale
Immunogène
Sequence
SGFWYVCRTQGVEGDHCVTSDPATSPLVLAIPRRLRVELECEEGELSFYDAERHCHLYTFHARFGEVRPYFYLGGARGAGPPEPLRICPLHISVKEELDG
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable