WH0011188M2
Monoclonal Anti-NISCH antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-I1, Anti-IRAS, Anti-KIAA0975, Anti-nischarin
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NISCH(11188)
Immunogène
Sequence
LTGSTPMQVVTCLTRDSYLTHCFLQHLMVVLSSLERTPSPEPVDKDFYSEFGNKTTGKMENYELIHSSRVKFTYPSEEEIGDLTFTVAQKMAEPEKAPAL
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable