WH0010284M1
Monoclonal Anti-SAP18 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-2HOR0202, Anti-MGC27131, Anti-SAP18p, Anti-Sin3A-associated protein, 18kDa
490,00 €
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
About This Item
490,00 €
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SAP18(10284)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAVESRVTQEEIKKEPEKPIDREKTCPLLLRVFTTNNGRHHRMDEFSRGNVPSSELQIYTWMDATLKELTSLVKEVYPEARKKGTHFNFAIVFTDVKRPGYRVKEIGSTMSGRKGTDDSMTLQSQKFQIGDYLDIAITPPNRAPPTSGRMRPY
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable