WH0010199M2
Monoclonal Anti-MPHOSPH10 antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-M-phase phosphoprotein 10 (U3 small nucleolar ribonucleoprotein), Anti-MPP10, Anti-MPP10P
490,00 €
About This Item
490,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MPHOSPH10(10199)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
NVKKNSDEVKSSFEKRQEKMNEKIASLEKELLEKKPWQLQGEVTAQKRPENSLLEETLHFDHAVRMAPVITEETTLQLEDIIKQRIRDQAWDDVVRKEKPKEDAYEYKKR
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable