WH0009576M1
Monoclonal Anti-SPAG6 antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp434I153, Anti-MGC26276, Anti-ReproSA1, Anti-pf16, Anti-sperm associated antigen 6
490,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
About This Item
490,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPAG6(9576)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSQRQVLQVFEQYQKARTQFVQMVAELATRPQNIETLQNAGVMSLLRTLLLDVVPTIQQTAALALGRLANYNDDLAEAVVKCDILPQLVYSLAEQNRFYK
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable