WH0008543M1
Monoclonal Anti-LMO4 antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-LIM domain only 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aλ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMO4(8543)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MVNPGSSSQPPPVTAGSLSWKRCAGCGGKIADRFLLYAMDSYWHSRCLKCSCCQAQLGDIGTSCYTKSGMILCRNDYIRLFGNSGACSACGQSIPASELVMRAQGNVYHLKCFTCSTCRNRLVPGDRFHYINGSLFCEHDRPTALINGHLNSLQSNPLLPDQKVC
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable