Principaux documents
WH0008463M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TEAD2 antibody produced in mouse
clone 2D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ETF, Anti-TEA domain family member 2, Anti-TEF4
100 μG
417,00 €
417,00 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Changer de vue
100 μG
417,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
417,00 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TEAD2(8463)
Catégories apparentées
Immunogène
TEAD2 (NP_003589, 218 a.a. ~ 307 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
WQARGLGTARLQLVEFSAFVEPPDAVDSYQRHLFVHISQHCPSPGAPPLESVDVRQIYDKFPEKKGGLRELYDRGPPHAFFLVKFWADLN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable