WH0008462M1
Monoclonal Anti-KLF11 antibody produced in mouse
clone 8F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FKLF, Anti-FKLF1, Anti-Kruppel-like factor 11, Anti-TIEG2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8F4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KLF11(8462)
Immunogène
Sequence
TYFKSSHLKAHLRTHTGEKPFNCSWDGCDKKFARSDELSRHRRTHTGEKKFVCPVCDRRFMRSDHLTKHARRHMTTKKIPGWQAEVGKLNRIASAESPGSPLVSMPASA
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable