WH0007978M1
Monoclonal Anti-MTERF antibody produced in mouse
clone 1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC131634, Anti-mitochondrial transcription termination factor
490,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
About This Item
490,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTERF(7978)
Description générale
Immunogène
Sequence
MQSLSLGQTSISKGLNYLTIMAPGNLWHMRNNFLFGSRCWMTRFSAENIFKSVSFRLFGVKCHNTDSEPLKNEDLLKNLLTMGVDIDMARKRQPGVFHRM
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable