WH0006907M7
Monoclonal Anti-TBL1X antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-EBI, Anti-TBL1, Anti-transducin (beta)-like 1X-linked
490,00 €
About This Item
490,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TBL1X(6907)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
LASASFDSTVRLWDIERGVCTHTLTKHQEPVYSVAFSPDGKYLASGSFDKCVHIWNTQSGNLVHSYRGTGGIFEVCWNARGDKVGASASDGSVCVLDLRK
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable