WH0006046M1
Monoclonal Anti-BRD2 antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-D6S113E, Anti-DKFZp686N0336, Anti-FSRG1, Anti-KIAA9001, Anti-NAT, Anti-RING3, Anti-RNF3, Anti-bromodomain containing 2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BRD2(6046)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
QTLEKIFLQKVASMPQEEQELVVTIPKNSHKKGAKLAALQGSVTSAHQVPAVSSVSHTALYTPPPEIPTTVLNIPHPSVISSPLLKSLHS
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable