WH0005699M1
Monoclonal Anti-PSMB10 antibody produced in mouse
clone 3F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-LMP10, Anti-MECL1, Anti-MGC1665, Anti-proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 10
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PSMB10(5699)
Description générale
Immunogène
Sequence
MLKPALEPRGGFSFENCQRNASLERVLPGLKVPHARKTGTTIAGLVFQDGVILGADTRATNDSVVADKSCEKIHFIAPKIYCCGAGVAADAEMTTRMVASKMELHALSTGREPRVATVTRILRQTLFRYQGHVGASLIVGGVDLTGPQLYGVHPHGSYSRLPFTALGSGQDAALAVLEDRFQPNMTLEAAQGLLVEAVTAGILGDLGSGGNVDACVITKTGAKLLRTLSSPTEPVKRSGRYHFVPGTTAVLTQTVKPLTLELVEETVQAMEVE
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable