WH0005651M1
Monoclonal Anti-PRSS7 antibody produced in mouse
clone 3F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ENTK, Anti-protease, serine, 7 (enterokinase)
490,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
490,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRSS7(5651)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
NDDNEWERIQGSTFSPFTGPNFDHTFGNASGFYISTPTGPGGRQERVGLLSLPLDPTLEPACLSFWYHMYGENVHKLSINISNDQNMEKTVFQKEGNYGDNWNYGQVTLN
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable