WH0005287M2
Monoclonal Anti-PIK3C2B antibody produced in mouse
clone 3E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-C2PI3K, Anti-phosphoinositide-3-kinase, class 2, beta polypeptide
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIK3C2B(5287)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSSTQDNGEHWKSLESVGISRKELAMAEALQMEYDALSRLRHDKEENRAKQNADPSLISWDEPGVDFYSKPAGRRTDLKLLRGLSGSDPTLNYNSLSPQEGPPNHSTSQG
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable