WH0002280M1
Monoclonal Anti-FKBP1A antibody produced in mouse
clone 1E5-A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FK506 binding protein 1A, 12kDa, Anti-FKBP1, Anti-FKBP12, Anti-FKBP12C, Anti-PKC12, Anti-PKCI2, Anti-PPIASE
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E5-A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FKBP1A(2280)
Description générale
Immunogène
Sequence
MGVQVETISPGDGRTFPKRGQTCVVHYTGMLEDGKKFDSSRDRNKPFKFMLGKQEVIRGWEEGVAQMSVGQRAKLTISPDYAYGATGHPGIIPPHATLVFDVELLKLE
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable