WH0001610M1
Monoclonal Anti-DAO antibody produced in mouse
clone 2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-D-amino-acid oxidase, Anti-DAAO, Anti-DAMOX, Anti-MGC35381, Anti-OXDA
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DAO(1610)
Description générale
Immunogène
Sequence
PRELDMFPDYGYGWFHTSLILEGKNYLQWLTERLTERGVKFFQRKVESFEEVAREGADVIVNCTGVWAGALQRDPLLQPGRGQIMKVDAPWMKHFILTHD
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable