WH0001027M1
Monoclonal Anti-CDKN1B antibody produced in mouse
clone 4B4-E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CDKN4, Anti-KIP1, Anti-P27KIP1, Anti-cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1)
411,00 €
About This Item
411,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B4-E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKN1B(1027)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSNVRVSNGSPSLERMDARQAEHPKPSACRNLFGPVDHEELTRDLEKHCRDMEEASQRKWNFDFQNHKPLEGKYEWQEVEKGSLPEFYYRPPRPPKGACKVPAQESQDGSGSRPAAPLIGAPANSEDTHLVDPKTDPSDSQTGLAEQCAGIRKRPATGDSSTQNKRANRTEENVSDGSPNAGSVEQTPKKPGLRRRQT
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable