WH0000788M2
Monoclonal Anti-SLC25A20 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CAC, Anti-CACT, Anti-solute carrier family 25 (carnitine/acylcarnitine translocase), member 20
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC25A20(788)
Description générale
Immunogène
Sequence
MADQPKPISPLKNLLAGGFGGVCLVFAGHPLDTVKVRLQTQPPSLPGQPPMYSGTFDCFRKTLFREGITGLYRGMAAPIIGVTPMFAVCFFGFGLGKKLQQKHPEDVLSYPQLFAAGMLSGVFTTGIMTPGERIKCLLQIQASSGESKYTGTLDCAKKLYQEFGIRGIYKGTVLTLMRDVPASGMYFMTYEWLKNIFTPEGKRVSELSAPRILVAGGIAGIFNWAVAIPPDVLKSRFQTAPPGKYPNGFRDVLRELIRDEGVTSLYKGFNAVMIRAFPANAACFLGFEVAMKFLNWATPNL
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable