Documents
V7252
Sigma-Aldrich
DL-Vinylglycine
Synonyme(s) :
2-Amino-3-butenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(C=C)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable