Documents
V5502
Sigma-Aldrich
Val-Met
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CSCCC(NC(=O)C(N)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-7(10(14)15)4-5-16-3/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
YSGSDAIMSCVPHG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
?OH radical induced decarboxylation of methionine-containing peptides. Influence of peptide sequence and net charge
Bobrowski K., Christian S, et al.
Journal of the Chemical Society, 5, 353-362 (1991)
Oxidation of methionine peptides by Fenton systems: the importance of peptide sequence, neighbouring groups and EDTA
Schoneich C. and Yang J.
Journal of the Chemical Society, 10, 915-924 (1996)