V3385
Greiner Cryo.s™ vials
capacity 2 mL, natural cap, vial type, id field
Synonyme(s) :
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
polypropylene tube
round bottom
Stérilité
sterile (DNAse and RNAse free)
sterile
Caractéristiques
vial type id field
Internal thread
Conditionnement
pack of 500 ea (100 x 5 ea)
Fabricant/nom de marque
Greiner 121263
Paramètres
-196 °C min. temp.
Diam. du bouchon
12.6 mm
Capacité
2 mL
Diam. du tube
12.5 mm
Couleur
natural cap