Principaux documents
V2503
Sigma-Aldrich
Val-Ala p-Nitroanilide acetate salt
protease substrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H20N4O4 · C2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4.C2H4O2/c1-8(2)12(15)14(20)16-9(3)13(19)17-10-4-6-11(7-5-10)18(21)22;1-2(3)4/h4-9,12H,15H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19);1H3,(H,3,4)/t9-,12-;/m0./s1
Clé InChI
FKCPQOSQHMADPR-CSDGMEMJSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable