Principaux documents
UC454
Sigma-Aldrich
3-Cyano-7-methoxycoumarin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
solid
Couleur
pale yellow
Pf
210-212 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H7NO3/c1-14-9-3-2-7-4-8(6-12)11(13)15-10(7)5-9/h2-5H,1H3
Clé InChI
GGAFPIBJPYCFGR-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Cyano-7-methoxycoumarin can be used as a fluorophore in cytochrome P450 (CYP)-based fluorescent assays.
Actions biochimiques/physiologiques
Fluorescent CYP1A1 &1A2 substrate
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves