UC431
4-hydroxymidazolam
≥97% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
8-chloro-6-(2-fluorophényl)-4-hydroxy-4H-imidazo[1,5a][1,4]benzodiazépine
About This Item
Produits recommandés
product name
4-hydroxymidazolam,
Forme
solid
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white to off-white
Pf
186-187 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(C=CC=C1)=C1C2=NC(O)C3=CN=C(C)N3C4=C2C=C(Cl)C=C4
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c1-10-21-9-16-18(24)22-17(12-4-2-3-5-14(12)20)13-8-11(19)6-7-15(13)23(10)16/h2-9,18,24H,1H3
Clé InChI
ZYISITHKPKHPKG-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable