U4757
Anti-Urocortin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using microwave-treated sections of human placental tissue
quantitative precipitin assay: 1:10,000 using 125I-Tyr0-Urocortin (rat)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UCN(7349)
rat ... Ucn(29151)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- radioimmunoassay (RIA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable