T9577
Anti-p8/TTD-A (N-terminal) antibody produced in rabbit
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-C6orf175 TFB5, Anti-Chromosome 6 open reading frame 175, Anti-GTF2H5, Anti-General transcription factor IIH, polypeptide 5, Anti-TFIIH basal transcription factor complex, TTDA subunit, Anti-TGF2H5, Anti-TTDA transcription factor IIH, 8-kd subunit
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~8 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:200-1:400 using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells, over-expressing human p8/TTD-A
western blot: 1:250-1:500 using lysates of CHO or HEK-293T over-expressing human p8/TTD-A
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GTF2H5(404672)
mouse ... Gtf2h5(66467)
rat ... Gtf2h5(502227)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable