Principaux documents
T9161
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes
volume 0.5 mL, blue
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
cap (Safe-Lock lid)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 30,000 × g
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030 121.139 (EU)
Eppendorf® 022363646 (USA)
Volume
0.5 mL
Couleur
blue
Caractéristiques et avantages
Tubes snap closed and stay closed. Flat top with writing surface for positive sample identification
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG