Principaux documents
T9008
Sigma-Aldrich
Inhibiteur de trypsine from Glycine max (soybean)
1% solution in water (contains no buffers)
Synonyme(s) :
SBTI
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Source biologique
Glycine max (soybean)
Stérilité
sterile-filtered
Forme
solution
Poids mol.
20,100 Da
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Solubilité
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Cet inhibiteur agit contre la trypsine ; il présente une activité réduite envers la chymotrypsine et la plasmine. Il inhibe également les protéases dont le mécanisme est similaire à celui de la trypsine, la kallikréine plasmatique et le facteur de coagulation X. L′inhibiteur de trypsine n′agit pas contre les métalloprotéases, les kallikréines tissulaires, les protéases acides ou les thio-protéases. Cet inhibiteur agit en formant un complexe d′une façon stœchiométrique 1 à 1 avec le site actif de la protéase, suivi du clivage d′une seule liaison arginine-isoleucine présente dans l′inhibiteur. L′inhibition est réversible et dépendante du pH.
Définition de l'unité
Une unité de trypsine produit une A253 de 0,001 par minute avec l′ester éthylique de N-alpha-benzoyl-L-arginine (BAEE) comme substrat à pH 7,6 et 25 °C.
One trypsin unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min with BAEE as substrate at pH 7.6 at 25 °C; reaction volume 3.2 mL, 1 cm light path.
Notes préparatoires
L′inhibiteur de trypsine est soluble dans l′eau et les tampons phosphate à 10 mg/ml. Il est soluble dans des solutions salines équilibrées à 1 mg/ml et dans les milieux sans sérum. Les solutions d′une concentration supérieure à 10 mg/ml peuvent être troubles et de couleur jaune à ambrée. Après le traitement des cellules à la trypsine, les resuspendre dans une solution d′inhibiteur de trypsine à 1 mg/ml pour chaque ml de solution de trypsine utilisée pour la dissociation. La suspension cellulaire doit alors être centrifugée à 1000 tr/min pour former un culot de cellules.
Les solutions maintiennent leur activité lorsqu′elles sont conservées à court terme entre 2 et 8 °C. Les solutions sont stables en aliquotes congelés à -20 °C.
Prepared From Type I-S
Remarque sur l'analyse
Protein determined by biuret. One mg of trypsin inhibitor will inhibit 1.0-2.5 mg of trypsin of ~10000 BAEE units/mg trypsin.
Autres remarques
View more information on Trypsin Inhibitor.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Jennifer E Kay et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 62(2), 108-123 (2020-12-15)
Inflammation is a major risk factor for many types of cancer, including colorectal. There are two fundamentally different mechanisms by which inflammation can contribute to carcinogenesis. First, reactive oxygen and nitrogen species (RONS) can damage DNA to cause mutations that
Kine Gregersen et al.
International journal of general medicine, 4, 555-560 (2011-09-03)
Food hypersensitivity is commonly suspected, but seldom verified. Patients with subjective food hypersensitivity suffer from both intestinal and extraintestinal health complaints. Abnormalities of the enterochromaffin cells may play a role in the pathogenesis. The aim of this study was to
Astrid F Nottebaum et al.
The Journal of experimental medicine, 205(12), 2929-2945 (2008-11-19)
We have shown recently that vascular endothelial protein tyrosine phosphatase (VE-PTP), an endothelial-specific membrane protein, associates with vascular endothelial (VE)-cadherin and enhances VE-cadherin function in transfected cells (Nawroth, R., G. Poell, A. Ranft, U. Samulowitz, G. Fachinger, M. Golding, D.T.
Eunice Andrè et al.
The Journal of clinical investigation, 118(7), 2574-2582 (2008-06-24)
Cigarette smoke (CS) inhalation causes an early inflammatory response in rodent airways by stimulating capsaicin-sensitive sensory neurons that express transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1 (TRPV1) through an unknown mechanism that does not involve TRPV1. We hypothesized
Shingo Kikuchi et al.
The Plant cell, 21(6), 1781-1797 (2009-06-18)
Chloroplast protein import is mediated by two hetero-oligomeric protein complexes, the Tic and Toc translocons, which are located in the inner and outer envelope membranes. At the inner membrane, many Tic components have been identified and characterized, but it remains
Chromatograms
application for HPLC