T7687
Anti-Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-3, First Loop antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, buffered aqueous glycerol solution, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-TIMP-3
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using a whole cell extract from human fibroblasts (M 3303)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TIMP3(7078)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable