T7681
Tropine 2-(4-chlorophenoxy)butanoate maleate salt
≥98%
Synonyme(s) :
SM21
About This Item
Essai
≥98%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCC(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O[C@@H]2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3C