Principaux documents
T6641
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-D-(+)-mannitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H62O6Si6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
615.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OCC(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves