T6568
Tyrphostin RG 13022
≥98%
Synonyme(s) :
2-(3,4′-Dimethoxyphenyl)-1-(3″-pyridinyl)acrylonitrile
About This Item
Pureté
≥98%
Forme
solid
Puissance
IC50 (3 micromolar for inhibition of EGF-receptor.)
Pf
114-115 °C
Solubilité
DMSO or ethanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1OC)\C=C(\C#N)c2cccnc2
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-19-15-6-5-12(9-16(15)20-2)8-14(10-17)13-4-3-7-18-11-13/h3-9,11H,1-2H3
Clé InChI
DBGZNJVTHYFQJI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable