T6454
Anti-Timeless (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-TIM, Anti-TIM1, Anti-Timeless1, Anti-hTIM
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~160 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells over expressing human Timeless
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human Timeless
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human Timeless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TIMELESS(8914)
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable