T6384
Thyroid powder
Grade III
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine thyroid
Type
Grade III
Forme
powder
Composition
Iodine, 0.8-0.9%
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Clé InChI
YDTFRJLNMPSCFM-YDALLXLXSA-M
Application
Qualité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable