Principaux documents
T6200
Sigma-Aldrich
Thrombine from bovine plasma
lyophilized powder, 40-300 NIH units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
Facteur IIa
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
40-300 NIH units/mg protein (biuret)
Composition
Protein, 40-60%
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... F2(280685)
Description générale
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects. Lyophilized powder containing sucrose, sodium chloride and Tris.
Application
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to assess characterization of platelet dysfunction after trauma.
Actions biochimiques/physiologiques
Sérine protéase qui clive sélectivement les liaisons Arg-Gly du fibrinogène pour former la fibrine et les fibrinopeptides A et B.
Forme physique
Lyophilized powder containing sodium chloride and Tris-HCl, pH 7.0
Notes préparatoires
Prepared using bovine lung thromboplastin for conversion to the active form.
Remarque sur l'analyse
La procédure d′essai selon NIH utilise 0,2 ml de plasma dilué (1:1 dans une solution saline) comme substrat et 0,1 ml d′échantillon de thrombine (stabilisé dans une solution tamponnée contenant 1 % d′albumine) et est une modification de la méthode de Biggs. Seuls les temps de coagulation dans la plage de 15 à 25 secondes sont utilisés pour déterminer les concentrations en thrombine.
L′activité est exprimée en unités de NIH et obtenue par comparaison directe à une norme de référence de thrombine NIH, Lot K.
Autres remarques
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Matthew E Kutcher et al.
The journal of trauma and acute care surgery, 73(1), 13-19 (2012-06-30)
The increased morbidity and mortality associated with coagulopathy and thrombocytopenia after trauma are well described. However, few studies have assessed platelet function after injury. Blood samples were prospectively collected from 101 patients with critical injury and trauma on arrival to
Dabigatran: a nephrological way out.
Patricio A Pazmiño
The American journal of medicine, 126(4), e21-e21 (2013-03-20)
Pancras C Wong et al.
Hospital practice (1995), 41(1), 19-25 (2013-03-08)
The effect of the oral direct activated factor X (factor Xa) inhibitor apixaban on tissue factor-induced thrombin generation in human plasma was investigated in vitro using the calibrated automated thrombogram (CAT) method and compared with the oral direct factor Xa
Response.
Sarah T Garber et al.
Journal of neurosurgery, 118(2), 483-483 (2013-03-16)
Marc P Bonaca et al.
Circulation, 127(14), 1522-1529 (2013-03-19)
Vorapaxar is a novel antagonist of protease-activated receptor-1, the primary receptor for thrombin on human platelets that is also present on vascular endothelium and smooth muscle. Patients with peripheral artery disease are at risk of systemic atherothrombotic events, as well