T4805
Anti-Thrombopoietin antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-TPO
About This Item
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... THPO(7066)
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Produit comparable
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable