Principaux documents
T4758
Sigma-Aldrich
Tetracosane
~99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)22CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.65
Beilstein:
1758462
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
~99%
pb
391 °C (lit.)
Pf
49-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Clé InChI
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable