T4385
Trypsin inhibitor from turkey egg white
Type II-T
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
turkey egg white
Type
Type II-T
Forme
powder
Poids mol.
~20,000 Da
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Solubilité
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable