T4280
Anti-Rat IgG (whole molecule)−TRITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
TRITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:100 using human peripheral blood
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human tonsils
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
- confocal microscopy
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable