T4271
Chloranil
Synonyme(s) :
Tetrachloro-p-benzoquinone
About This Item
Produits recommandés
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Clé InChI
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable