Principaux documents
T3642
Sigma-Aldrich
N,N,3,5-Tetramethylaniline
~97% (GC)
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Essai
~97% (GC)
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Remplacé(e)(s) par