Documents
T331060
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG column
pore size 500 Å, 1 μmol, configured for PerkinElmer, configured for ABI
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Dimension de pores
500 Å
Capacité
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilité
configured for ABI
configured for PerkinElmer
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C3=NC(C)(C)CO3
InChI
1S/C18H19NO/c1-13-8-10-14(11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)17-19-18(2,3)12-20-17/h4-11H,12H2,1-3H3
Clé InChI
JUNZDJNCZJUDRU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable