Plasma levels of β-thromboglobulin directly correlate to the level of platelet activity and can be measured to determine platelet activity. [1]
Actions biochimiques/physiologiques
β-thromboglobulin was shown to inhibit megakaryocyte colony formation C. [2]
Heparin binding protein that is used as a platelet activation marker.
Forme physique
Supplied as a solution in 25 mM Hepes and 150 mM NaCl, pH 7.4
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The American journal of cardiology, 50(6), 1258-1261 (1982-12-01)
The plasma concentration of beta-thromboglobulin (BTG), a platelet-specific protein released during platelet aggregation, is considered a sensitive marker of in vivo platelet activity. The mean plasma level in 133 asymptomatic individuals was 32.3 +/- 1.1 ng/ml, and there was no
The effect of highly purified human beta-thromboglobulin (beta TG), a glycoprotein present in platelet alpha granules, was tested on human bone marrow in vitro megakaryocyte (MK) colony formation. A concentration of 5 micrograms/ml of beta TG induced a 50% reduction
Questions
Évaluations
★★★★★ Aucune valeur de notation