T1815
Monoclonal Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor II antibody produced in mouse
clone 22221, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-TNFRSF1B
1 150,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
1 150,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
22221, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL using immersion fixed human peripheral blood lymphocytes
microarray: suitable
neutralization: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable