Principaux documents
T1535
Sigma-Aldrich
Chlorhydrate de Trizma®
≥99% (redox titration)
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Numéro Beilstein :
3675235
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Pureté
≥99% (redox titration)
Impuretés
≤0.5% water (Karl Fischer)
Plage de pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Solubilité
40 % (w/w), clear, colorless
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 290 at 40%
Chaîne SMILES 
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente d'environ 0,03 unité par °C de diminution de la température et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d'un facteur 10. Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit comparable
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
P Ranjit et al.
Vascular pharmacology, 71, 102-107 (2015-04-15)
Research and routine laboratory assessment of clot integrity can be time consuming, expensive, and cannot be batched as it is generally performed in real time. To address these issues, we developed and validated a micro-titre based assay to quantify thrombogenesis