T1455
TNP-470
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(Chloracetyl) carbamic acid (3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl ester, AGM-1470, NSC 642492, O-Chloracetyl-carbamoyl fumagillol
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: >15 mg/mL
Auteur
Takeda
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CO[C@@H]1[C@@H](CC[C@]2(CO2)C1[C@@]3(C)O[C@@H]3C\C=C(\C)C)OC(=O)NC(=O)CCl
InChI
1S/C19H28ClNO6/c1-11(2)5-6-13-18(3,27-13)16-15(24-4)12(7-8-19(16)10-25-19)26-17(23)21-14(22)9-20/h5,12-13,15-16H,6-10H2,1-4H3,(H,21,22,23)/t12-,13-,15-,16-,18+,19+/m1/s1
Clé InChI
MSHZHSPISPJWHW-PVDLLORBSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable