T1200
Anti-Tal (FQ-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Tsg101-associated ligase
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 84 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 20-40 μg using mouse brain S1 cytosolic fraction
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using mouse fibroblast NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human kidney 293 cells expressing human Tal
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LRSAM1(90678)
mouse ... Lrsam1(227738)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?