Principaux documents
T1017
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylglycerol
liquid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H32O3Si3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
Couleur
clear colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OCC(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable