Principaux documents
T0828
Sigma-Aldrich
L-Talitol
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Essai
≥98%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+/m0/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-OMMKOOBNSA-N
Description générale
A rare sugar alcohol (polyol).
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable