SYNP160005D
Synthware™ cylindrical pressure vessell with protective coating
bottle capacity 100 mL, O.D. × L 46 mm × 110 mm, bushing type, #15
Synonyme(s) :
Synthware P160005D, pressure tube
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
bushing type #15
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech P160005D
D.E. × L
46 mm × 110 mm
Contenance du flacon
100 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages